Alkaline cleaner, TICKOPUR R 60
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
818 896
142-1961EA 64.3 EUR InStock
142-1961 142-1986
Alkaline cleaner, TICKOPUR R 60
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TICKOPUR R 60 is an intensive, phosphate-free, strongly alkaline cleaner. These can be used to clean steel, stainless steel, glass, ceramics, plastics and rubber.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité