(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, D-AP5
14539-10 14539-50 14539-100 14539-5
CAYM14539-10EA 172 EUR InStock
CAYM14539-10 CAYM14539-50 CAYM14539-100 CAYM14539-5
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥95%
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
D-AP5 is a selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist (Kd=1.4 μM) that competitively inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
D-AP5 is the active (−)-stereoisomer, its (+)-isomer (L-AP5) demonstrates considerably less potent NMDA receptor antagonist activity. AP5 has been widely used to study the activity of NMDA receptors particularly in regard to researching synaptic plasticity, learning, and memory.
Formule: C₅H₁₂NO₅P
MW: 197,127 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078839
Numéro CAS: 79055-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité