Aquet detergent for glassware and plastics, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F170940020 F170940050
BELAF170940020EA 141 EUR InStock
BELAF170940020 BELAF170940050
Aquet detergent for glassware and plastics, SP Bel-Art
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Safe for glassware, plastics, and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • Not for use in automatic dishwashers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité