Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRVA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C9]

Fournisseur: Biosensis
BSENM-1813-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1813-100
Anti-PRVA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C9]
Anticorps
In muscle, parvalbumin is thought to be involved in relaxation after contraction. It binds two calcium ions. Ref: uniprot.org. Antibody is specific for parvalbumin and does not recognize closely related proteins calretinin and calbindin as determined by Western Blotting.

Western blotting (1:1,000-1:5,000) and Immunohistochemistry (1:1,000-1:5,000). Note that this antibody does not recognize parvalbumin in rat or mouse brain homogenates on western blots. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: PRVA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité