Chloride ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
99408-0.1ML-FEA 220 EUR InStock
99408-0.1ML-F
Chloride ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Chloride ionophore I - cocktail A
Composition:
Chloride ionophore, 5.0 wt. % (24897)
1-Decanol, 4.0 wt. % (30608)
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % (87255)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité