Petri dish platinum electrodes
Fournisseur: BTX
45-2059 45-2060
BTXI45-2059EA 2480 EUR InStock
BTXI45-2059 BTXI45-2060
Petri dish platinum electrodes
Électrodes Électrodes d'électroporation
These reusable oocyte Petri electrodes are ideal for electroporation of oocytes, embryos, or other cell types in small volumes.
  • Electrodes are permanently attached to a glass Petri dish and come with a glass lid. Designed to easily fit on an inverted microscope stage to allow easy observation of cells during electroporation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité