VWR® Nitrile Green, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
112-5157EA 28.8 EUR InStock
112-5157 112-5155 112-5156 112-5158 112-5154
VWR® Nitrile Green, Gants en nitrile
Gants
Gants à usage unique, fabriqués à partir de nitrile et développés dans une optique de durabilité, qui conviennent pour les applications médicales, la manipulation d’aliments ainsi que pour les exigences générales des laboratoires dans les zones non dangereuses.
  • Exempts de chlore, de protéines de latex ainsi que d’accélérateurs de vulcanisation, ils sont doux pour la peau et réduisent le risque de développer des allergies
  • Non stériles, exempts de poudre
  • Extremité des doigts texturée pour une meilleure adhérence lors des applications sèches ou humides
  • Revêtement intérieur synthétique, pour un enfilage rapide et facile
  • Matériau confortable et résistant, offrant stabilité et confort sur de longues périodes
Grâce aux méthodes de production durables et innovantes, il est possible de réduire l'empreinte écologique tout en portant un gant respectueux de la peau, avec une protection contre les virus et les pathogènes à diffusion hématogène. Pour ce gant, le processus de production a été repensé pour réduire les émissions de gaz, d'électricité et de CO2.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Classe I ; EPI Cat. III; AQL 1.5
Approuvé pour le contact alimentaire.
Conditionnement: Livrés dans une boîte distributrice de 180 ou 200 pièces pour une logistique des stocks simplifiée, des intervalles de remplacement réduits sur le lieu de travail et moins de déchets d'emballage.
Attention: * Double épaisseur, valeurs minimales.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité