Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique adaptées aux maladies du pied, 3 en 1, à lacets, Dialution
Fournisseur: ELTEN GMBH
725511/43 725511/44 725511/45 725511/46 725511/47 725511/48 725511/40 725511/41 725511/42 250001/40 204145/43 204145/44 250001/46 204145/42 204145/45 250001/41 250001/43 204145/41 250001/42 204145/46 204145/47 250001/44 204145/48 250001/45 250001/48 204145/40 250001/47
114-8492EA 187.9 EUR InStock
114-8492 114-8493 114-8494 114-8495 114-8496 114-8497 114-8488 114-8490 114-8491 ELTN250001/40 ELTN204145/43 ELTN204145/44 ELTN250001/46 ELTN204145/42 ELTN204145/45 ELTN250001/41 ELTN250001/43 ELTN204145/41 ELTN250001/42 ELTN204145/46 ELTN204145/47 ELTN250001/44 ELTN204145/48 ELTN250001/45 ELTN250001/48 ELTN204145/40 ELTN250001/47
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique adaptées aux maladies du pied, 3 en 1, à lacets, Dialution
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, sans cuir, spécialement conçues pour les personnes souffrant de maladies du pied, avec dessus en tissu Cordura® sans couture et hydrophobe (résistant aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau). Elles sont équipées d'une tige et d'une languette à soufflet entièrement rembourrées et d'une semelle antistatique antidérapante profilée double densité PU/PU (résistante à l'abrasion, à l'huile et aux combustibles, et à une température de –20 à +130 °C).
  • Doublure textile à régulation thermique et respirante
  • La semelle intérieure est lavable à 60 °C pour la meilleure hygiène possible
  • Étalement de la pression supplémentaire toute le long de la semelle intérieure
  • Talon renforcé
  • Barres de stabilisation dans la région métatarsienne
  • Renfort en polyuréthane de protection de la partie supérieure du cuir
  • Semelle intercalaire en textile, non métallique, résistante aux perforations
  • Embout composite haute protection extra-large (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur : noir/gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; EN ISO 20345:2011 ; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité