Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Vintage Pirate
Fournisseur: ELTEN GMBH
722071/37 722071/38 722071/39 722071/40 722071/41 722071/42 722071/43 722071/44 722071/45 722071/46 722071/47
114-8749EA 89.2 EUR InStock
114-8749 114-8750 114-8751 114-8752 114-8753 114-8754 114-8755 114-8756 114-8757 114-8758 114-8759
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Vintage Pirate
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de type vintage et décontracté, fabriquées dans le respect de l'environnement, en cuir de vachette ciré, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle de marche fine en PU/caoutchouc bi-densité L10 VIBRAM®, modèle PIRATE.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure remplaçable, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO grise
  • Semelle intérieure anatomique et bon maintien des chevilles pour une meilleure stabilité
  • Renfort résistant à l'abrasion
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur : gris/rouge
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345 ; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité