ESD safety ankle boots, slip-on, Chelsea XW
Fournisseur: ELTEN
76347/40 76347/41 76347/42 76347/43 76347/44 76347/45 76347/46 76347/47 76347/48
ELTN76347/40EA 91.9 EUR InStock
ELTN76347/40 ELTN76347/41 ELTN76347/42 ELTN76347/43 ELTN76347/44 ELTN76347/45 ELTN76347/46 ELTN76347/47 ELTN76347/48
ESD safety ankle boots, slip-on, Chelsea XW
Chaussures et bottes
Comfortable ESD Chelsea boots made from cowhide leather plus a mono-density PU sole (Business).
  • Light leather lining
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full length inlay sole (Business ESD)
  • Soft fleece ESD insole
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Extra wide version (XW)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected.
Colour: Black
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité