L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ESD safety ankle boots, lace-up, MADDOX
Fournisseur: ELTEN
769561/46 769561/40 769561/43 769561/44 769561/45 769561/47 769561/48 769561/41 769561/42
ELTN769561/46EA 93.9 EUR InStock
ELTN769561/46 ELTN769561/40 ELTN769561/43 ELTN769561/44 ELTN769561/45 ELTN769561/47 ELTN769561/48 ELTN769561/41 ELTN769561/42
ESD safety ankle boots, lace-up, MADDOX
Chaussures et bottes
Leather-free ESD safety ankle boots made from hydrophobised microfibre and hydrophobised textile material, a full padded bellows tongue plus a dual-density TPU/PU sole (Maxximo).
  • Climate-regulating, breathable textile lining
  • Full length inlay sole (Sportive ESD)
  • Cushioned midsole made of Infinergy® by BASF rebounds back extremely well when under pressure giving energy back to the wearer
  • PU scuff cap protects the leather upper
  • Metal-free, puncture resistant midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture isMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité