Éthanol absolu ≥99.8%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Alcool éthylique
85933.290EA 32.6 EUR InStock
VWRC85933.320_T 85933.290 85933.320_DP 85933.320 85933.320DP VWRC85933.290_T 85933.290DP
Éthanol absolu ≥99.8%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: −117 °C
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité