Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: tert-Butyle méthyle oxydeMTBE
85932.290EA 40.5 EUR InStock
85932.290 85932.320
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point de fusion: −108,6 °C
Point d'éclair: −28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2398
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité