Acétonitrile ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85935.320EA 176 EUR InStock
85935.320
Acétonitrile ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: −45,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Conforms
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 3 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 3 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (asLindane) max. 3 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-tetradecane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité