FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
H59730.06 H59730.14
H59730.06EA 68 EUR InStock
H59730.06 H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (par HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Formule: C₂₈H₂₉NO₅
MW: 459,54 g/mol
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037129
Numéro CAS: 71989-38-3
EINECS: 276-262-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) >97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité