Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (par analyse titrimétrique), BioChemica®
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-4a,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-4H-benzo[b]pyrano[2,3-e][1,4]dioxin-4-one dihydrochloride pentahydrate
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 152 EUR InStock
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (par analyse titrimétrique), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
MW: 495,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150886
Numéro CAS: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Titrimetric) Min. 95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité