Acide propylphosphonique ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
21702-1 21702-10 21702-25 21702-5
CAYM21702-1EA 76.2 EUR InStock
CAYM21702-1 CAYM21702-10 CAYM21702-25 CAYM21702-5
Acide propylphosphonique ≥98%, solide cristallin
Acide propylphosphonique
Propylphosphonic acid is a compound that is highly susceptible to degradation by radical species. It is used to investigate the inactivation of A. hydrophila by free radicals produced spontaneously in oxidizing iron-containing groundwaters and also to to identify toxic nerve agents in water samples.
Attention: Not for human or veterinary use.
Formule: C₃H₉O₃P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 4672-38-2
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité