Aminophylline ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3-dimethylpurine-2,6-dione, complex with 1,2-ethanediamine (2:1), 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione hemiethane-1,2-diamine salt
22235-100 22235-25 22235-50 22235-500
CAYM22235-100EA 136 EUR InStock
CAYM22235-100 CAYM22235-25 CAYM22235-50 CAYM22235-500
Aminophylline ≥98%, solide cristallin
Aminophylline
Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase inhibitor (IC₅₀=120 µM) and adenosine receptor antagonist. It is a complex of theophylline and ethylenediamine that has in vivo bronchodilator and vasodilator effects.
Aminophylline suppresses maternal separation- and acetic acid administration-induced visceral hypersensitivity to colorectal distension in a rat model of irritable bowel syndrome with diarrhea (IBS-D). Aminophylline also provides renoprotection against murine renal ischemia-reperfusion injury.
Attention: Not for human or veterinary use.
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 420,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013221
Numéro CAS: 317-34-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
λmax 272 nm
Stability ≥2 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité