Acétonitrile ≥99.9% (par GC) ACS, Qualité Super Gradient testé pour UHPLC
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
221881.1611 221881.1612 221881.16153
APPC221881.1611EA 138 EUR InStock
APPC221881.1611 APPC221881.1612 APPC221881.16153
Acétonitrile ≥99.9% (par GC) ACS, Qualité Super Gradient testé pour UHPLC
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (G.C.) 5 - 10
Identity IR Passes Test
Suitability for Gradient acc. to ACS Passes Test
APHA Colour Max. 10
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Non-Volatile Matter Max. 0.0001%
Base Line Grift (210 nm) Max. 10 mUA
Water (H₂O) Max. 0.015%
Gradient at 210 nm Max. 1 mUA
Gradient at 254 nm Max. 0.5 mUA
Fluorescence at 254 nm (as Quinine) Max. 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as Quinine) Max. 0.5 ppb
Transmittance at 190 (Cut off) nm ≥30%
Transmittance at 193 nm ≥60%
Transmittance at 195 nm ≥80%
Transmittance at 200 nm ≥90%
Transmittance at 230 - 400 nm ≥98%
Rohrschneider Polarity (HPLC) Max. 5.8
Eluotropic Value E° (Al₂O₃ - HPLC) Max. 0.65
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité