Buffer solutions, pH 4,00
Fournisseur: PanReac AppliChem
272168.1209 272168.1211 272168.1315
APPC272168.1209EA 17.4 EUR InStock
APPC272168.1209 APPC272168.1211 APPC272168.1315
Buffer solutions, pH 4,00
Buffers Tampons pH
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
Certifications: NIIST traceable.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité