Cyclopamine (de V. Californicum) ≥97% (par HPLC), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
239803-1 239803-5MG
239803-1EA 387 EUR InStock
239803-1 239803-5MG
Cyclopamine (de V. Californicum) ≥97% (par HPLC), Millipore®
Cyclopamine
Cyclopamine, V. californicum, is a cell-permeable steroidal alkaloid & cholesterol mimic that specifically antagonises sonic hedgehog signaling through direct interaction with Smo.
Conditionnement: Packaged under inert gas.
Formule: C₂₇H₄₁NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09878269
Numéro CAS: 4449-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité