Tubing assemblies, PTFE
Fournisseur: PerkinElmer
B0191058 B0191059 B0191060 B0198097 B0198099 B0198100 B0501594
PERCB0191058EA 59.9 EUR InStock
PERCB0191058 PERCB0191059 PERCB0191060 PERCB0198097 PERCB0198099 PERCB0198100 PERCB0501594
Tubing assemblies, PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
Made of PTFE.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité