Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Megathura crenulata Hemocyanin

Fournisseur: Merck
Calbiochem®
374805-1EA 1870 EUR InStock
374805-1
Megathura crenulata Hemocyanin
Protéines et Peptides
Hemocyanin is a large, multi-subunit, oxygen-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.

  • Protein concentration: ≥60%
  • Copper: ≥0,09%
  • Copper to protein ratio: ≥1,5 x 10⁻³

Stable solid containing more than 60% protein. Protein is 90% undissociated hemocyanin.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité