Adapters with external thread
Fournisseur: PerkinElmer
B0507918 B0507919 B0507920 B0507921 B0507949
PERCB0507918EA 35.6 EUR InStock
PERCB0507918 PERCB0507919 PERCB0507920 PERCB0507921 PERCB0507949
Adapters with external thread
Raccords et connecteurs
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité