Columns, Whelk-O®1
Fournisseur: ES Industries
HISM786615EA 0 EUR InStock
HISM786615 HISM786515 HISM780201
Columns, Whelk-O®1
Colonnes pour chromatographie
These columns exhibit broad versatility comparable to polysaccharide-derived CSPs.
  • Used for both HPLC and SFC
  • Enantiomeric forms
  • Flow rate: 1,5 ml/min
Covalent bonding ensures universal solvent compatibility and excellent durability.
Detection: UV 254 nm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité