Sheep Monoclonal IgG
Fournisseur: Biosensis
BSENS-1754-500EA 102 EUR InStock
BSENS-1754-500
Sheep Monoclonal IgG
Anticorps
Sheep serum from non-immunised animals was purified by protein G affinity chromatography. This sheep IgG fraction can be used as negative control antibody for various immunological techniques where sheep primary antibodies are used.
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité