N-Acetyl-L-isoleucine 98% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66771.06 H66771.14
H66771.06EA 80.2 EUR InStock
H66771.06 H66771.14
N-Acetyl-L-isoleucine 98% (par HPLC)
N-Acetyl-L-isoleucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066072
Numéro CAS: 3077-46-1
EINECS: 221-364-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) 97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité