Karl fischer reagents, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
36115-1L 36116-1L 36117-1L
36115-1LEA 132 EUR InStock
36115-1L 36116-1L 36117-1L
Karl fischer reagents, Fluka™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Karl fischer reagents can be used for for pyridine-based volumetric KF titration.
  • Titre: 5,5 to 6,5 mg/ml
Mixture of solutions A and B (ratio 1:1) yield water equivalent (titre) of mi, for pyridine-based volumetric KF titration.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité