COD standard solutions, Tintometer®
Fournisseur: Lovibond
2420804 2420803 2420805
LOVI2420804EA 37.4 EUR InStock
LOVI2420804 LOVI2420803 LOVI2420805
COD standard solutions, Tintometer®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard solutions are solutions with a defined concentration and are provided to check the operation methods and devices of the cuvette tests as well as the condition of optical filters and the instrument.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité