Racks for microcentrifuge tubes
Fournisseur: NEOLAB
2-1969 2-1973
NEOL2-1969EA 12 EUR InStock
NEOL2-1969 NEOL2-1973
Racks for microcentrifuge tubes
Portoirs Tube Racks
Rack made of polypropylene, coloured.
  • Autoclavable up to 121 °C
  • With numbered slots
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité