Liquid chromatography sorbents, Aluminium Oxide 90
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815020.5 815030.1 815030.25 815030.5 815010.1 815010.25 815010.5 815020.1 815020.25
MANA815020.5EA 236 EUR InStock
MANA815020.5 MANA815030.1 MANA815030.25 MANA815030.5 MANA815010.1 MANA815010.25 MANA815010.5 MANA815020.1 MANA815020.25
Liquid chromatography sorbents, Aluminium Oxide 90
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Aluminium oxide adsorbents for column chromatography.
  • High-quality
  • Activity grade I
  • Useful alternative to silica gels in liquid chromatography
Aluminium oxides produced by dehydration of different aluminium hydroxides, e.g., hydrargillite between 400 and 500 °C.
Specific surface (BET): 130 m²/g
Informations sur les accessoires: Accessories not included.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité