TLC adsorbents, Polyamide 6
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
816610.1 816620.1
MANA816610.1EA 710 EUR InStock
MANA816610.1 MANA816620.1
TLC adsorbents, Polyamide 6
Sorbants pour chromatographie Sorbants TLC
Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
  • High-quality polyamide
  • Special separation mechanism (hydrogen bonds to amide groups)
  • Especially recommended for natural compounds
  • Available with or without fluorescence indicator
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité