TLC adsorbents, silica gel
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
816320.1 816310.1 816310.5 816320.5 816330.1 816330.5 816340.1 816340.5 816380.1 816380.5 816400.1 816400.5 816410.1 816410.5
MANA816320.1EA 86.1 EUR InStock
MANA816320.1 MANA816310.1 MANA816310.5 MANA816320.5 MANA816330.1 MANA816330.5 MANA816340.1 MANA816340.5 MANA816380.1 MANA816380.5 MANA816400.1 MANA816400.5 MANA816410.1 MANA816410.5
TLC adsorbents, silica gel
Sorbants pour chromatographie Sorbants TLC
Silica adsorbents for thin layer chromatography.
  • Available in different quality grades
  • Adsorbents with or without binder
  • Available with or without fluorescence indicator
Pore volume: 0,75 ml/g
Specific surface (BET): 500 m²/g
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité