TLC indicators
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
816710.01 816720.01
MANA816710.01EA 69.5 EUR InStock
MANA816710.01 MANA816720.01
TLC indicators
Sorbants pour chromatographie Sorbants TLC
Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
  • UV indicators with efficient radiation for short-wave as well as long-wave UV ranges
  • Can be used for preparation of TLC plates
UV254: Manganese activated zinc silicate with absorption maximum at 254 nm; green fluorescence.
UV366: Inorganic fluorescent pigment with absorption maximum at 366 nm; blue fluorescence.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité