TAK-242 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Conditionné dans l'eau.
614316-5MGEA 318 EUR InStock
614316-5MG
TAK-242 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®
TAK-242
TAK-242, TLR4 inhibitor is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
Formule: C₁₅H₁₇NO₄ClFS
MW: 361,8 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11046362
Numéro CAS: 243984-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité