SPE columns, PCB analysis, CHROMABOND® SA/SiOH
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730132 730132.250
MANA730132EA 277 EUR InStock
MANA730132 MANA730132.250
SPE columns, PCB analysis, CHROMABOND® SA/SiOH
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® SA/SiOH is a combination phase for SPE analysis of PCBs.
  • SA cation exchanger for removal of ionic compounds
  • SiOH for removal of polar compounds
Application: PCB extraction from waste oil (hexane extract).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité