Clozapine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61583.MB J61583.MC
J61583.MBEA 120 EUR InStock
J61583.MB J61583.MC
Clozapine 97%
Clozapine
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153785
Numéro CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2423
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité