SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® C18 PAH
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730166 730166G
516-0687EA 285 EUR InStock
516-0687 MANA730166G
SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® C18 PAH
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C18 PAH is a special octadecyl phase for SPE analysis of PAHs from water.
  • Base material: Silica
  • Special octadecyl modification for the enrichment of PAHs
Application: Extraction of PAHs from water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité