SPE columns, CHROMABOND® C4
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730225 730227 731741
MANA730225EA 194 EUR InStock
MANA730225 MANA730227 MANA731741
SPE columns, CHROMABOND® C4
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C4 is a butyl modified silica phase for SPE.
  • More polar than C18 or C8 phase
  • Slight hydrophobic and strong secondary interactions with polar compounds
  • Suitable for slight nonpolar and very polar substances
CHROMABOND® C4 is recommendable for compounds, which are too strongly retained on C18 or C8.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité