4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 89.2 EUR InStock
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228182
Numéro CAS: 33233-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité