1-Benzylpyrrole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 34.2 EUR InStock
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formule: C₁₁H₁₁N
Point d'ébullition: 90 °C (0.9 mmHg)
Densité: 1.020
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963301
Numéro CAS: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité