SPE columns, hydrocarbons analysis, CHROMABOND® Na₂SO₄/Florisil®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730249G 730249 730249G.250
MANA730249GEA 222 EUR InStock
MANA730249G MANA730249 MANA730249G.250
SPE columns, hydrocarbons analysis, CHROMABOND® Na₂SO₄/Florisil®
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® Na₂SO₄/Florisil® is a combination phase for SPE of hydrocarbons from water.
  • Sodium sulfate phase for removal of water traces from cyclohexane extract
  • Florisil® phase for enrichment of hydrocarbons
Application: Extraction of hydrocarbons from water acc. to ISO DIS 9377-4 / DIN H-53.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité