SPE columns, CHROMABOND® HR-XA
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730966 730727 730727P45 730950 730950P45 730951 730951P45 730954 730958 730968 730968P45 731768 731769 731770
MANA730966EA 251 EUR InStock
MANA730966 MANA730727 MANA730727P45 MANA730950 MANA730950P45 705-1111 MANA730951P45 MANA730954 705-1112 MANA730968 MANA730968P45 MANA731768 MANA731769 MANA731770
SPE columns, CHROMABOND® HR-XA
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® HR-XA is a strong quaternary ammonium modified polymeric anion exchanger for SPE.
  • Base material: Spherical PS/DVB copolymer with a large specific surface and a high pH stability of 1 to 14
  • Anion exchange capacity 0,25 meg/g
  • Outstanding recovery rates especially for acidic analytes
The strong polymeric anion exchanger is recommended for acidic active compounds (phenolic acids, acidic herbicides, acids with pKa 2 to 8) from strongly matrix-contaminated samples like urine, plasma, or serum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité