SPE columns, CHROMABOND® HR-XAW
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730745 730744 730747 730747P45 730748 730748P45 730749 730728 730728P45 730729 730729P45 731771 731772 731773
MANA730745EA 257 EUR InStock
MANA730745 MANA730744 MANA730747 MANA730747P45 705-1115 MANA730748P45 705-1116 MANA730728 MANA730728P45 MANA730729 MANA730729P45 MANA731771 MANA731772 MANA731773
SPE columns, CHROMABOND® HR-XAW
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® HR-XAW is a weakly basic secondary and tertiary ammonium polymeric anion exchanger for SPE.
  • Base material: Spherical PS/DVB copolymer with a large specific surface and a high pH stability of 1 to 14
  • Anion exchange capacity >0,5 meq/g
  • Outstanding recovery rates especially for acidic analytes
The weak polymeric anion exchanger is recommended for acidic compounds (sulphonates, strong acids with pKa <1) from strongly matrix-contaminated samples like urine, plasma, or serum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité