Chlorure de rhodium (III) solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 446 EUR InStock
46523.NJ 46523.NA
Chlorure de rhodium (III) solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (p/p)
Chlorure de rhodium (III)
Formule: Cl₃Rh
MW: 209,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011204
Numéro CAS: 10049-07-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8188
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité