Collagenase, Type I, from Clostridium histolyticum
Fournisseur: Thermo Scientific
J13820.06 J13820.03 J13820.MC
J13820.06EA 1770 EUR InStock
J13820.06 J13820.03 J13820.MC
Collagenase, Type I, from Clostridium histolyticum
Enzymes
Collagenase contains a mixture of collagenase, clostripain, trypsin, caseinase and other lytic enzymes.
  • Enzyme activity: ≥125 units/mg powder (dry basis)
  • Enzyme activity: ≥0,15 Wunsch units/mg (powder dry basis)
One unit liberates 1 μmol of L-leucine equivalents from collagen in 5 hours at 37 °C, pH 7,5. One unit is equal to 0,0012 Wunsch units.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité