DEPC ≥97%, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J14710.AE J14710.AC
J14710.AEEA 467 EUR InStock
J14710.AE J14710.AC
DEPC ≥97%, Ultrapure
Pyrocarbonate de diéthyle
A strong, non-specific inhibitor of ribonuclease. Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions. It can be used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH₂ and imidazole groups in proteins. It reacts with amines and thus cannot be used with Tris buffer.
Formule: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 69 °C
Densité: 1.101
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009106
Numéro CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 14,07998
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) ≥97%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité