Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97.0-103.0%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J15562.14EA 536 EUR InStock
J15562.14 J15562.06
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97.0-103.0%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10018
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 97.0 - 103.0% (as is)
Assay (unspecified - Reducing Substances) Passes Test
Identification (A, B, C, D) Passes Test
Optical Rotation (c= 1.5 in EtOH) +103 to 106°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité