D(+)-Galactose ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J15995.A7EA 1450 EUR InStock
J15995.A7 J15995.A1
D(+)-Galactose ≥99%
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Densité: 1,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) ≥99.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.5%
Loss on Drying ≤0.5%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) ≥77°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité