Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: Thermo Scientific
J16505.A1 J16505.22
J16505.A1EA 618 EUR InStock
J16505.A1 J16505.22
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • Chloride content: ≤0,02%
  • Identification (FTIR): Conforms; Thin Layer Chromatography: Homogeneous
  • Loss on drying: ≤0,2%
  • pKa (25 °C): 8,25 ±0,15
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
  • Melting point: ca 220 °C (dec.)
  • EINECS and Merck Index: 209-127-8 and 14,4503
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité